2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Ethoxy-1,2-difluoro-3-methylbenzene
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 985 DKK
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formel: C₉H₁₀F₂O
Molekylvægt: 172.172 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28788825
CAS-nummer: 1803790-28-4