4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-4-phenoxybenzene
PC52476-1G PC52476-5G
APOSPC52476-1GEA 985 DKK
APOSPC52476-1G APOSPC52476-5G
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene 98%
4-Bromo-2-fluoro-1-phenoxybenzene
Formel: C₁₂H₈BrFO
Molekylvægt: 267.094 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 230961-77-0