3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 985 DKK
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₈F₆O₂
Molekylvægt: 286.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00674033
CAS-nummer: 181772-16-7