3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52473-1G PC52473-250MG PC52473-5G
APOSPC52473-1GEA 3930 DKK
APOSPC52473-1G APOSPC52473-250MG APOSPC52473-5G
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09951709
CAS-nummer: 1017030-88-4