6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 3730 DKK
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03002788
CAS-nummer: 682804-90-6