2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52459-1G PC52459-250MG
APOSPC52459-1GEA 3930 DKK
APOSPC52459-1G APOSPC52459-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 886503-00-0