2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52458-1G PC52458-250MG PC52458-5G
APOSPC52458-1GEA 1430 DKK
APOSPC52458-1G APOSPC52458-250MG APOSPC52458-5G
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene
Formel: C₆H₃Br₂F₅S
Molekylvægt: 361.953 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32708477
CAS-nummer: 2514942-08-4