6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52456-1G PC52456-250MG PC52456-5G
APOSPC52456-1GEA 3730 DKK
APOSPC52456-1G APOSPC52456-250MG APOSPC52456-5G
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline 95%
6-Ethoxy-2,3-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2385070-70-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III