3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52449-1G PC52449-250MG
APOSPC52449-1GEA 4310 DKK
APOSPC52449-1G APOSPC52449-250MG
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
3-Fluoro-2-iodo-N-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₆F₄INO₂
Molekylvægt: 363.048 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2414146-33-9