(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5242-100MG PC5242-250MG
APOSPC5242-100MGEA 614 DKK
APOSPC5242-100MG APOSPC5242-250MG
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
(L)-4,4,4,-Trifluoro-α-homoalanine, N-FMOC protected
Formel: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532485
CAS-nummer: 181128-48-3