(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5241-250MG PC5241-100MG
APOSPC5241-250MGEA 1690 DKK
APOSPC5241-250MG APOSPC5241-100MG
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₄F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08532484
CAS-nummer: 181128-25-6