2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 4910 DKK
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Formel: C₈H₇FN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32638671
CAS-nummer: 365548-07-8