6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52227-1G PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA 4910 DKK
APOSPC52227-1G APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264122
CAS-nummer: 932014-36-3