4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52205-1G PC52205-250MG
APOSPC52205-1GEA 4200 DKK
APOSPC52205-1G APOSPC52205-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molekylvægt: 251.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32695906
CAS-nummer: 1898158-31-0