4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 4350 DKK
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molekylvægt: 302.366 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2090530-74-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II