4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52203-1G PC52203-250MG PC52203-5G
APOSPC52203-1GEA 3120 DKK
APOSPC52203-1G APOSPC52203-250MG APOSPC52203-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1891698-71-7