5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Difluoromethyl)picolinaldehyde
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 DKK
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₇H₅F₂NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18256104
CAS-nummer: 955112-64-8