4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 436 DKK
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398114
CAS-nummer: 1261752-45-7