2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 4320 DKK
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrF₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391113
CAS-nummer: 1261496-16-5