2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52188-1G PC52188-250MG PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA 3930 DKK
APOSPC52188-1G APOSPC52188-250MG APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrF₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391105
CAS-nummer: 1261552-67-3