5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 3930 DKK
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formel: C₇H₄BrClF₂
Molekylvægt: 241.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698636
CAS-nummer: 627527-07-5