4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52182-1G PC52182-250MG PC52182-5G
APOSPC52182-1GEA 4320 DKK
APOSPC52182-1G APOSPC52182-250MG APOSPC52182-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formel: C₈H₄BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812119
CAS-nummer: 2167351-62-2