3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52181-1G PC52181-250MG PC52181-5G
APOSPC52181-1GEA 480 DKK
APOSPC52181-1G APOSPC52181-250MG APOSPC52181-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formel: C₈H₄BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812118
CAS-nummer: 2167884-91-3