3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 447 DKK
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formel: C₈H₄BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812117
CAS-nummer: 2166881-48-5