5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52179-1G PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA 3930 DKK
APOSPC52179-1G APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737893
CAS-nummer: 1804408-88-5