3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52177-1G PC52177-250MG PC52177-5G
APOSPC52177-1GEA 3930 DKK
APOSPC52177-1G APOSPC52177-250MG APOSPC52177-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737888
CAS-nummer: 1782865-38-6