5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52173-1G PC52173-250MG PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA 2170 DKK
APOSPC52173-1G APOSPC52173-250MG APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅BrFN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09999913
CAS-nummer: 1289084-83-8