2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC52169-1G PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA 523 DKK
APOSPC52169-1G APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31722921
CAS-nummer: 2366994-41-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II