5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52159-1G PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA 1530 DKK
APOSPC52159-1G APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847114
CAS-nummer: 868271-14-1