4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 4910 DKK
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₆FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812098
CAS-nummer: 2366994-54-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III