2,4-Difluoro-5-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52128-1G PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA 2100 DKK
APOSPC52128-1G APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Formel: C₆H₃F₂IO
Molekylvægt: 255.989 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28986198
CAS-nummer: 1935521-44-0