2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 3050 DKK
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₅F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28986197
CAS-nummer: 1935291-66-9