3-Fluoropropan-1-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 1430 DKK
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Formel: C₃H₈FN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01694865
CAS-nummer: 462-41-9
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,III