6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52104-1G PC52104-5G PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA 240 DKK
APOSPC52104-1G APOSPC52104-5G APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20482512
CAS-nummer: 1036756-03-2