2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 1970 DKK
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28740116
CAS-nummer: 1805109-31-2