4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52097-1G PC52097-25G PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA 1040 DKK
APOSPC52097-1G APOSPC52097-25G APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆FN·ClH
Molekylvægt: 229.723 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03840140
CAS-nummer: 92822-03-2