3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520897-1G PC520897-250MG
APOSPC520897-1GEA 840 DKK
APOSPC520897-1G APOSPC520897-250MG
3-Chloro-4,5-difluorophenol 95%
3-Chloro-4,5-difluorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Molekylvægt: 164.537 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18415631
CAS-nummer: 1261472-63-2