1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520895-1G PC520895-250MG PC520895-500MG
APOSPC520895-1GEA 3390 DKK
APOSPC520895-1G APOSPC520895-250MG APOSPC520895-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate
Formel: C₄H₅F₃O₂·H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21781413
CAS-nummer: 1820741-54-5