2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC520891-1G PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA 5090 DKK
APOSPC520891-1G APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₂ClF₆N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082555
CAS-nummer: 70158-60-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III