4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC52088-1G PC52088-250MG PC52088-5G
APOSPC52088-1GEA 3050 DKK
APOSPC52088-1G APOSPC52088-250MG APOSPC52088-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
4-Fluoro-5-iodo-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₄IO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28897193
CAS-nummer: 1935368-66-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,III