1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
PC520858-250MG PC520858-100MG PC520858-1G
APOSPC520858-250MGEA 3120 DKK
APOSPC520858-250MG APOSPC520858-100MG APOSPC520858-1G
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride 97%
1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.3]hexane hydrochloride
Formel: C₅H₇F₂N·ClH
Molekylvægt: 155.574 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27987105
CAS-nummer: 1630906-91-0