3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC52084-1G PC52084-5G
APOSPC52084-1GEA 447 DKK
APOSPC52084-1G APOSPC52084-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
3-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molekylvægt: 179.019 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744684
CAS-nummer: 876384-47-3