2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 5950 DKK
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23381905
CAS-nummer: 2244088-33-1