2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520821-250MG PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA 6470 DKK
APOSPC520821-250MG APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Formel: C₄H₆F₃NO₃
Molekylvægt: 173.091 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17677130
CAS-nummer: 1301738-59-9