2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 4370 DKK
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194450
CAS-nummer: 123572-64-5