6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520817-1G PC520817-250MG PC520817-500MG
APOSPC520817-1GEA 7930 DKK
APOSPC520817-1G APOSPC520817-250MG APOSPC520817-500MG
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine 95%
6-(Trifluoromethylsulphanyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12094672
CAS-nummer: 1153767-25-9