2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520813-1G PC520813-250MG PC520813-500MG
APOSPC520813-1GEA 4370 DKK
APOSPC520813-1G APOSPC520813-250MG APOSPC520813-500MG
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride
Formel: C₉H₁₀FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226358
CAS-nummer: 1177342-31-2