1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520807-1G PC520807-250MG PC520807-500MG PC520807-100MG
APOSPC520807-1GEA 10810 DKK
APOSPC520807-1G APOSPC520807-250MG APOSPC520807-500MG APOSPC520807-100MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride 97%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-amine hydrochloride
Formel: C₇H₁₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09040660
CAS-nummer: 187217-99-8