1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520804-10G PC520804-1G PC520804-5G
APOSPC520804-10GEA 6100 DKK
APOSPC520804-10G APOSPC520804-1G APOSPC520804-5G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698535
CAS-nummer: 1214386-70-5