3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520803-250MG PC520803-500MG
APOSPC520803-250MGEA 4370 DKK
APOSPC520803-250MG APOSPC520803-500MG
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₆ClF₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27918725
CAS-nummer: 1187160-31-1